fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20D5, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~27.68 kDa
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Klrc1(16641)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in C57BL/6 mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NKG2A/C/E in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKG2A/C/E in Flow Cytometry applications (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody completely blocked all binding of Qa-1 tetramers to NK1.11 splenocytes. (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2