Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H3-2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 34.33 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD38(952)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD38 in one million Raji cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2