Documentos Principais
SRP0620
Sigma-Aldrich
CD38, His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
31 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD38(952)
Descrição geral
Human CD38, also known as cluster of differentiation 38 and cyclic ADP ribose hydrolase with C-terminal His-tag, GenBank Accession No. NM_001775, a.a. 43-300 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 31 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)