MABF2302
Anti-HLA-A02:01 EBV-LMP2A Antibody, clone MAB243
Sinônimo(s):
Latent membrane protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAB243 (also referenced as L2), monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 53.01 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMP2(3783751)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in T2 cells pulsed with LMP2 peptide (426-434).
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected HLA-A2-EBV LMP2A in one million T2 cells pulsed with LMP2 peptide (426-434).
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in ELISA applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in Immunohistochemistry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in Western Blotting applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in Flow Cytometry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood.;128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep.;7(1):9923).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in Immunofluorescence applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-LMP2A in Immunocytochemistry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1