MABF223
Anti-TMEM173/STING Antibody, clone 1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEM173(340061)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TMEM173/STING in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1