MABF213
Anti- STING, clone 41 Antibody
clone 41, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Stimulator of interferon genes protein, mSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, MMITA, Transmembrane protein 173, STING
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sting1(72512)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected STING in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2