MABF2186
Anti-Zika Virus NS1 protein Antibody
purified antibody, clone 680, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
680, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 47 kDa
reatividade de espécies
virus (Zika)
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1