MABF2051
Anti-Chikungunya virus Antibody, clone 6A11
clone 6A11, from mouse
Sinônimo(s):
CHIKV, E1 Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A11, monoclonal
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Chikungunya virus in BHK cells infected with CHIKV (Courtesy of an outside independent laboratory).
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Descrição-alvo
forma física
Outras notas