MABF3035
Anti-Chikungunya virus E1 Antibody, clone CHK-166
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CHK-166, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 138.7 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant Chikungunya Virus E1 protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Chikungunya virus E1 protein.
Tested Applications
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited CHIKV infection when added after virus adsorption to the cell surface. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
ELISA Analysis: A representative lot detected Chikungunya virus E1 in ELISA applications (Zhang, R., et al. (2019). Cell Rep. 28(10): 2647-2658.e5).
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized CHIKV and protected immunocompromised mice against disease. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2