MAB8150
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, Envelope, clone 3.67G
clone 3.67G, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3.67G, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2