MABF2166
Anti-Chlamydial MOMP Antibody, clone L21-10
clone L21-10, from mouse
Sinônimo(s):
Chlamydia major membrane protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L21-10, monoclonal
reatividade de espécies
Chlamydia, bacteria
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aλ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Chlamydial MOMP in Immunofluorescence applications (Weber, M.M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(7):1406-1417; Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Chlamydial MOMP in Western Blotting applications (Baehr, W., et. al. (1988). Proc Natl Acad Sci USA. 85(11):4000-4; Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Chlamydial MOMP in Dot Blot applications (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected chlamydial Chlamydial MOMP in lysates from HeLa cells infected with Chlamydia trachomatis serovar L2 (LGV 434 L2) .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade