MABF2108
Anti-Chlamydial HSP60 Antibody, clone A57-B9
clone A57-B9, from mouse
Sinônimo(s):
Chlamydia heat shock protein 60
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A57-B9, monoclonal
reatividade de espécies
bacteria, Chlamydia
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Chlamydial HSP60 in Immunofluorescence applications (Southern, T., et. al. (2012). Clin Vaccine Immunol. 19(11):1864-9).
ELISA Analysis: A representative lot detected Chlamydial HSP60 in ELISA applications (Morrison, S.G., et. al. (2005). J Immunol. 175(11):7536-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected chlamydial HSP60 in Western Blotting applications (Hechard, C., et. al. (2004). J Med Microbiol. 53(Pt 9):861-8; LaVerda, D., et. al. (1997). J Clin Microbiol. 35(5):1209-15; Southern, T., et. al. (2012). Clin Vaccine Immunol. 19(11):1864-9; Yuan, Y., et. al. (1992). Infect Immun. 60(6):2288-96).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Chlamydial HSP60 in lysates from HeLa cells infected with Chlamydia trachomatis serovar L2 (LGV 434 L2) .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1