MABC1120
Anti-PD-L2 Antibody, clone 366C.9E5
clone 366C.12.9E5.E10.19.1F8, from mouse
Sinônimo(s):
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD1LG2(80380)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PD-L2 in Immunohistochemistry applications (Sridharan, V., et. al. (2016). Cancer Immunol Res. 4(8):679-87; Roemer, M.G., et. al. (2016). J Clin Oncol. 34(23):2690-7; Chong, L.C., et. al. (2016). Blood. 128(9):1206-13; Calles, A., et. al. (2015). J Thorac Oncol. 10(12):1726-35).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD1-L2 in human tonsil tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade