SRP0230
XIAP Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
API3, BIRC4, IAP3, Baculoviral IAP repeat-containing protein 4 (BIRC4), E3 ubiquitin-protein ligase XIAP (MIHA), IAP-like protein (ILP1), Inhibitor of apoptosis protein 3, X-linked inhibitor of apoptosis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥65% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
57 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... XIAP(331)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)