MABF2163
Anti-CD33 Antibody, clone P67.6
clone P67.6, from mouse
Sinônimo(s):
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec-3, gp67
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P67.6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD33(945)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD33 in Flow Cytometry applications (Kussick, S.J., et. al. (2003). Arch Pathol Lab Med. 127(9):1140-7).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD33 in Immunocytochemistry applications (van Der Velden, V.H., et. al. (2001). Blood. 97(10):3197-204).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD33 in one milliion THP-1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade