MABE1078
Anti-TAF10/TAFII30 Antibody, clone 23TA-1H8
ascites fluid, clone 23TA-1H8, from mouse
Sinônimo(s):
Transcription initiation factor TFIID subunit 10, STAF28, TAF(II)30, TAFII-30, TAFII30, Transcription initiation factor TFIID 30 kDa subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
23TA-1H8, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF10(6881)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TAF10 (TAFII30) in HeLa nuclear extracts as well as in SPT20-containing SAGA immune complex, but not in ADA2a-containing ATAC immune complex (Nagy, Z, et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. 67(4):611-628).
Western Blotting Analysis: Representative lots detected the presence of TAF10 (TAFII30) in TAFII30-containing complexes immunoprecipitated from HeLa nuclear extracts (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated TAF10- (TAFII30-) containing complexes from HeLa nuclear extracts (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF10/TAFII30 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1