MABE126
Anti-SR protein family Antibody, clone 16H3
clone 16H3, from mouse
Sinônimo(s):
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16H3, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF6(6431)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Neugebauer, KM, et al. (1995).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SR proteins in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1