MABF2103
Anti-FcRH5 Antibody, clone F25
clone F25, from mouse
Sinônimo(s):
Fc receptor-like protein 5, FcR-like protein 5, FcRL5, BXMAS1, Fc receptor homolog 5, Immune receptor translocation-associated protein 2, IRTA2, CD307e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F25, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCRL5(83416)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRH5 in Western Blotting applications (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
ELISA Analysis: A representative lot detected FcRH5 in ELISA applications (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected FcRH5 in one million SU-DHL-5 cells .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade