MABF2078
Anti-APN/CD13 Antibody, clone DF-5
clone DF-5, from mouse
Sinônimo(s):
EC:3.4.11.2, AP-N, hAPN, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, CD13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DF-5, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Flow Cytometry applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Immunofluorescence applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23; Sorrell, J.M., et. al. (2007). Cell Tissue Res. 327(3):499-510).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Western Blotting applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected APN/CD13 in PC3 cell line.
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected APN/CD13 in human kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1