MABF2049
Anti-LTBR Antibody, clone 3C8
clone 3C8, from rat
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, Lymphotoxin-beta receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ltbr(17000)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected LTBR in Flow Cytometry applications (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Dejardin, E., et. al. (2002). Immunity. 17(4):525-35).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Vondenhoff, M.F., et. al. (2009). J Immunol. 182(9):5439-45).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected LTBR in Agonist or Inhibitor applications (Banks, T.A., et. al. (2005). J Immunol. 174(11):7217-25).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected LTBR in one million NIH/3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1