MABF149D
Anti-CD117 (c-Kit) (mouse), PE-Cy7, clone ACK2 Antibody
clone ACK2, from rat, PE-Cy7
Sinônimo(s):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit (SCFR), Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117, CD117 (c-Kit)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kit(16590)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.