MABE872
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rat monoclonal, 4H2D7
Sinônimo(s):
Histone H3.3, H3F3A, H3.3A, H3F3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histone H3.3 Antibody, clone 4H2D7, clone 4H2D7, 1 mg/mL, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H2D7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected recombinant Histone H3.3 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3.3 in C2C12 cell lysate (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3.3 in C2C12 cells (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3.3 from C2C12 cell lysate (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1