MABE644
Anti-Cre Recombinase Antibody, clone 5B4.1
clone 5B4.1, from mouse
Sinônimo(s):
Recombinase cre
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B4.1, monoclonal
reatividade de espécies
virus
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected 250 ng of recombinant Cre (with added N- and C-terminal tag sequences).
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1