MABE636
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone RM140
clone RM140, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM140, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): 0.5 μg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2