MABE453
Anti-monoubiquityl Histone H2B (Lys119) Antibody, clone 7B4
clone 7B4, from mouse
Sinônimo(s):
H2BUb1, Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l, H2BUbK119, H2BK119Ub
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H2BC(8347)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in differentiated hMSCs that were truncated with control and demostrated a loss of signal in differntiated hMSCs that ere transfected with RNF50 siRNA (Karpiuk, O., et al. (2012). Molecular Cell. 46:705-713).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in malignant, metastatic breast tumor and normal adjacent tissues (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in HeLa cell lysates treated with and without Nocodazole.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1