MABE326
Anti-JARID1D/KDM5D Antibody, clone 7F10.4
clone 7F10.4, from mouse
Sinônimo(s):
JARID1D/KDM5D, Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F10.4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5D(8284)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected JARID1D/KDM5D in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1