MABE215
Anti-Liver receptor homolog-1 Antibody, clone 1LRH-2E1
ascites fluid, clone 1LRH-2E1, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Liver receptor homolog 1, LRH-1, NR5A2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1LRH-2E1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nr5A2(26424)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Liver receptor homolog-1 in HepG2 and HeLa cells (M. Oulad, IGBMC, France.).
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liver receptor homolog-1 in 10 µg of mouse pancrease tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse pancreas tissue lysate