MABC570
Anti-Sec8 Antibody/Exoc4, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Sinônimo(s):
Exocyst complex component 4, Exocyst complex component Sec8, rSec8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E12, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EXOC4(60412)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sec8/Exoc4 in HeLa cells treated with EXO70 SiRNA (Liu, J., et al. (2007). Molecular Biol. Cell. 18:4483-4492).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sec8/Exoc4 in B16F1 cells treated with siRNA targeting Sec8 (Zhao, Y., et al. (2013). Dev. Cell. 26:266-278).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sec8/Exoc4 in HeLa cells transfected with GFP-Exo70 (Liu, J., et al. (2007). Molecular Biol. Cell. 18:4483-4492).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sec8/Exoc4 in Rat emreyonic hippocampal neurons (Menchon, S.A., et al. (2011). PLOS ONE. 6(9):e24190 1-11).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Sec8/Exoc4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1