MABE2032
Anti-MLK1/MRTF-A Antibody, clone 1A11
Sinônimo(s):
MRTF-A, MKL/myocardin-like protein 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, Myocardin-related transcription factor A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 98.92 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MRTFA(57591)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Ramos cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLK1/MRTF-A in Ramos cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Immunofluorescence application (Busche, S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt16):2803-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Western Blotting application (Weissbach, J., et al. (2016). Mol Cell Biol. 36(10):1526-39).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1