MABC684
Anti-SOD1 Antibody, clone 6F5
ascites fluid, clone 6F5, from mouse
Sinônimo(s):
ALS, SOD, ALS1, IPOA, homodimerSuperoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD1(6647)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SOD1 in non serum starved A431 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SOD1 in HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates