MABE2028
Anti-FAN1 Antibody, clone 1A11-2-A
Sinônimo(s):
EC:3.1.21, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1, Fanconi-associated nuclease 1, Myotubularin-related protein 15, hFAN1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A11-2-A, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 114.23 kDa
observed mol wt ~115 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FAN1(22909)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FAN1 in lysate from wild-type HeLa cells, but not in lysate form FAN1 knockout HeLa cells.
Tested Applications
Proximity Ligation Assay: A representative lot detected FAN1 in Proximity Ligation Assay (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FAN1 in Western Blotting applications (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1