MABE2019
Anti-PrimPol Antibody, clone JUAM71D
Sinônimo(s):
Coiled-coil domain-containing protein 111, DNA-directed primase/polymerase protein, hPrimpol1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JUAM71D, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 64.61 kDa
observed mol wt ~64 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PRIMPOL(201973)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PrimPol in HeLa cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrimPol in Western Blotting applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J ;40(14); e106355).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PrimPol in Immunofluorescence applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J. 40(14); e106355).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1