ABE2939
Anti-PrimPol
Sinônimo(s):
DNA-directed primase/polymerase protein, hPrimpol1;Coiled-coil domain-containing protein 111
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N/A, polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 64.41 kDa
observed mol wt ~65 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PRIMPOL(201973)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PrimPol lysate from U2OS cells, but not in cells with PrimPol knockout.
Tested applications
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS): A representative lot detected PrimPol in I Fluorescence Activated Cell Sorting applications (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PrimPol in Immunocytochemistry application (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1