Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20G2C12, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 21.59 kDa
observed mol wt ~25 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFAM(7019)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TFAM in HeLa cell lysates.
Tested Applications
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected TFAM in ChIP-seq applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TFAM in Immunoprecipitation applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFAM in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TFAM in Western Blotting applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TFAM in Immunocytochemistry applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1