Documentos Principais
DR1071
Sigma-Aldrich
Anti-TFAM Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Transcription Factor A Mitochondrial
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFAM(7019)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~30 kDa TFAM protein.
Recognizes the ~30 kDa TFAM protein in mouse liver tissue.
This Anti-TFAM Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TFAM.
Imunogênio
Full-length, human TFAM (aa 1-246)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.13.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse liver tissue
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
J Matthew Hinkley et al.
Medicine and science in sports and exercise, 51(6), 1106-1115 (2019-01-11)
Doxorubicin (DOX) is a highly effective chemotherapeutic agent used in the treatment of a broad spectrum of cancers. However, clinical use of DOX is limited by irreversible and dose-dependent hepatotoxicity. The liver is the primary organ responsible for the clearance