AB2988
Anti-LYVE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LYVE1(10894)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected LYVE1 in ovarian cancer tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ovarian cancer tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1