Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
75-5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 29.10 kDa
observed mol wt ~43 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Junb(16477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JunB in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected JunB in Western Blotting applications (Passegue, E., et. al. (2000). EMBO J. 19(12):2969-79; Farras, R., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(12):4173-87; Gomard, T., et. al. (2010). PLoS One. 5(3):e9585).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JunB in HeLa cell line.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected JunB in Immunocytochemistry applications (Bakiri, L., et. al. (2000). EMBO J. 19(9):2056-68).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1