MABE1831
Anti-CSB (ERCC6) Antibody, clone ICSB-3H8
clone 1CSB-3H8, from mouse
Sinônimo(s):
DNA excision repair protein ERCC-6, ATP-dependent helicase ERCC6, Cockayne syndrome protein CSB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1CSB-3H8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERCC6(2074)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CSB (ERCC6) in Immunoprecipitation applications (Bradsher, J., et. al. (2002). Mol Cell. 10(4):819-29).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected CSB (ERCC6) in Chromatin Immunoprecipitation applications (Kristensen, U., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(25):E2261-70; Velez-Cruz, R., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 110(3):E212-20).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CSB (ERCC6) in Western Blotting applications (Bradsher, J., et. al. (2002). Mol Cell. 10(4):819-29).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CSB (ERCC6) in one million A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade