MABE1067
Anti-ESET (SETDB1) Antibody, clone F0808
clone F0808, from mouse
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, SET domain bifurcated 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F0808, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Setdb1(84505)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ESET (SETDB1) in Immunoprecipitation applications (Matsumura, Y., et. al. (2015). Mol Cell. 60(4):584-96).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ESET (SETDB1) in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2