MABD45
Anti-DDPIV/CD26 Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Dipeptidyl peptidase 4, ADABP, Adenosine deaminase complexing protein 2, ADCP-2, Dipeptidyl peptidase IV, DPP IV, T-cell activation antigen CD26, TP103, CD26, Dipeptidyl peptidase 4 membrane form, Dipeptidyl peptidase IV membrane form, Dipeptidyl peptida
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Endothelial Stem Cells
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DDPIV/CD26 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1