MABD396
Anti-Sortilin Antibody, clone 4E3.1
clone 4E3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sortilin, 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95, Neurotensin receptor 3, NT3, NTR3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SORT1(6272)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Vesicular Trafficking
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sortilin in 10 µg of E13-14 embryonic mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1