Documentos Principais
124060
Sigma-Aldrich
2-Bromofluorene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9Br
Número CAS:
Peso molecular:
245.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
p.e.
185 °C/135 mmHg (lit.)
pf
112-114 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
chave InChI
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Bromofluorene is a nonintrusive end-capping reagent to control molecular weights and to generate well-defined oligomers.
Aplicação
2-Bromofluorene was used in the synthesis of end-capping reagent 2-bromo-9,9-di-nhexylfluorene. It has been used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization. It was also used in the synthesis of 2-bromo-9,9-dihexylfluorene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polyfluorene derivatives: effective conjugation lengths from well-defined oligomers.
Klaerner G and Miller RD.
Macromolecules, 31(6), 2007-2009 (1998)
Well-defined [3, 3'] bicarbazolyl-based electroactive compounds for optoelectronics.
Vaitkeviciene V, et al.
Synthetic Metals, 158(8), 383-390 (2008)
Tetrahedron Letters, 48, 89-89 (2007)
Tetrahedron Letters, 47, 7085-7085 (2006)
Excimer and Aggregate Formations in Poly (fluorene) s.
Lee JI, et al.
ETRI Journal, 24(6), 409-414 (2002)