MABC94
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) Antibody, clone 8B7.1
clone 8B7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sphingosine 1-phosphate receptor 1, S1P receptor 1, S1P1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, S1P receptor Edg-1, CD363
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B7.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR1(1901)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) in rat choroid plexus tissue.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 diluiton of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1