Documentos Principais
MABC98
Sigma-Aldrich
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sphingosine 1-phosphate receptor 5, S1P receptor 5, S1P5, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, S1P receptor Edg-8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13F9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR5(53637)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1PR5 or S1P5), otherwise known as EDG8, is a G-protein coupled receptor which is activated by the lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P). It is coupled to Gi/0 alpha and G12 signaling pathways. S1P5 is highly abundant in the brain, particularly in the corpus callosum, but S1P5 has also been detected in the spleen, placenta, lung, aorta, and peripheral blood leukocytes. In the brain, it regulates the transformation of radial glial cells into astrocytes, and the migration of oligodendrocyte precursor cells during development.
Imunogênio
Recombinant protein corresponding to mouse Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5).
Aplicação
Detect Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) using this Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) Antibody, clone 13F9.1 validated for use in Western Blotting & IHC.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Sphingosine 1-phosphate receptor 5 in normal human cerebellum and normal placenta tissue.
Qualidade
Evaluated by Western Blot in Daudi cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 5 in 10 µg of Daudi cell lysate.
Descrição-alvo
~42 kDa observed
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1