MABC83
Anti-Vps4/SKD1 Antibody, clone 5E6.1
clone 5E6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Suppressor of K(+) transport growth defect 1, Protein SKD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E6.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS4B(9525)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vps4/SKD1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human skeletal muscle tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1