MABC582
Anti-hIAP-1/BIRC3 Antibody, clone 11D12.1
clone 11D12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Baculoviral IAP repeat-containing protein 3, Apoptosis inhibitor 2, API2, C-IAP2, IAP homolog C, Inhibitor of apoptosis protein 1, IAP-1, hIAP-1, hIAP1, RING finger protein 49, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 1, hIAP-1/BIRC3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11D12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIRC3(330)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hIAP-1/BIRC3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1