MABC536
Anti-Vasohibin-2, clone 5E3 Antibody
clone 5E3, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Vasohibin-2, Vasohibin-like protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VASH2(79805)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Vasohibin 2 in human and mouse embryonic lung tissue (Shibuya, T., et al. (2006). American Heart Association. 26:1051-1057).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Vasohibin 2 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2