MABC535
Anti-BIRC2/IAP-2, clone 1E1-1-10 Antibody
clone 1E1-1-10, from rat
Sinônimo(s):
Baculoviral IAP repeat-containing protein 2, Inhibitor of apoptosis protein 2, IAP-2, mIAP-2, mIAP2, cIAP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E1-1-10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIRC2(329)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in HeLa and Raji cell lysate (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in MEF cell lysate (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected BIRC2/IAP-2 in stable cell lines expressing EYFP cIAP1 RING, or EYFP cIAP1 RING (Silke, J., et al. (2005). Proc Natl Acad Sci USA. 102(45):16182-16187.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected BIRC2/IAP-2 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1