MABC1690H
Anti-RAINBOW Antibody, HRP conjugated
from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:500 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected protein standard.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000; 1:20,000; 1:40,000; 1:80,000 dilution of this antibody detected Remzaol-dye prestained protein standards.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash