Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 21.63 kDa
embalagem
antibody small pack of 100 μL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TM4SF1(4071)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TM4SF1 in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TM4SF1 in Flow Cytometry applications (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TM4SF1 in Western Blotting applications (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TM4SF1 in Immunoprecipitation applications (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TM4SF1 in Immunocytochemistry applications (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Electron Microscopy: A representative lot detected TM4SF1 in Electron Microscopy applications (Sciuto, T.E., et. al. (2015). Biochem Biophy Res Commun. 465(3):338-443).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked the formation new blood vessels in Matrigel plugs. (Lin, C.I., et. al. (2014). Angiogenesis. 17(4):897-907).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2